Merck
22266
Valco® Precision Sampling Spritze, Serie A, abnehmbare Nadel
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonym(e):
SPRITZE, PS-A, 5ML
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Beschreibung
Series A
Leistungsmerkmale
removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
VICI 010035
Kanüle L × AD × ID
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volumen
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Serie A - Austauschbare Nadel. Diese Pressure-Lok-Spritze ermöglicht das Aufbewahren der Probe in der Spritze. Mit einem Drehventil im Nadelansatz kann die Probe vor der Injektion komprimiert werden.
  • Integriertes Ventil zur Aufbawahrung der Probe - bedient durch Drehen des vorderen Endes
  • Kolbensicherung - verhindert das Herausschießen des Kolbens bei erhöhtem Druck
  • Modul-Aufbau- alle Komponenten können schnell ausgebaut und ersetzt oder gereinigt werden
  • Bis 250 psi dicht - bei Flüssigkeiten und Gasen
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)