Wichtige Dokumente
21970-U
Swagelok® 90-Grad-Stück mit Außengewinde
Swagelok® 200-2-2, brass, 1/8 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT
Synonym(e):
Swagelok® 200-2-2,MESSING 90 GRAD WINKEL AUSSENGEWINDE, 1/8TX1/8P PK2
About This Item
Materialien
brass
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 200-2-2
Fitting
1/8 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)