Merck
21542
SGE Spritzen für Agilent/HP 7673, 7683 und 6850 ALS Autosampler, fixierte Nadel
volume 5 μL, 5F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Leistungsmerkmale
needle type F (fixed)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 001810
Kanüle L × AD
42 mm × 0.63 mm
Volumen
5 μL
Kompatibilität
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Allgemeine Beschreibung
SGE-Spritzen sind designed und getestet, um den besonderen Anforderungen der Autosampler zu genügen. Diese Spritzen haben einen einzigartigen Kolben, der ein Verbiegen und Festfressen verhindert. Der Nadelspitzentyp eignet sich für häufige und schnelle Injektionen durch ein Septum und macht diese Spritze so zu einer der zuverlässigsten Autosampler-Spritzen auf dem Markt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)