Merck
2049801
Supelco
Inlet liner, Split mit Cup (nicht gepackt) für Varian® 1075/1077 Injektor
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
glass
Beschreibung
Inlet Liner, Split with cup, for Varian
Inlet liner
cup yes unpacked
Leistungsmerkmale
deactivation high temperature silanization
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Varian 01-900109-02 (OEM)
L × AD × ID
72 mm × 6.3 mm × 4 mm
Liner L × AD
72 mm × 6.3 mm
Kompatibilität
configured for
for use with Varian 1075/1077 Injectors
for use with Varian
technique used for High & low MW analytes
Rechtliche Hinweise
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)