Merck
20448
Ratschenschlüssel
wrench size 9/16 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Schlüsselweite
9/16 in.
Kompatibilität
for use with Swagelok 1/4 in. fittings
Allgemeine Beschreibung
Klauen öffnen und um die Überwurfmutter legen, dann schließen.
Sehr praktisch in kleinen GC-Öfen oder bei anderen engen Stellen. 7/16 in. Schlüssel für 1/8 in. Swagelok-Fittings, 9/16 in. Schlüssel für 1/4 in. Swagelok-Fittings.
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)