Merck
20048
Supelco
ORBO 601, 100 mg, 50 pk
W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
47131900
Materialien
W,W separators
Agentur
OSHA 28
Zusammensetzung
Bed A, 100 mg (single-bed sorbent tube)
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
ORBO 601
AD × L
6 mm × 75 mm
Matrix
XAD-8
Partikelgröße
16-50 mesh
Anwendung(en)
environmental
industrial hygiene
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)