Merck
20009-U
Supelco
Pre-Cleaned 2 Piece Large Puf Set
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
Synonym(e):
Große PUF-Kartuschen
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyurethane (foam)
Agentur
EPA 600 (8-80-038)
Beschreibung
Replacements for ORBO-2500
Produktlinie
ORBO
Leistungsmerkmale
precleaned
Verpackung
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
Hersteller/Markenname
ORBO 2500
Methode(n)
active air sampling: suitable
Breite × L
2.5 in. (63.5 mm) × 1.0 in. (25.4 mm)
2.5 in. (63.5 mm) × 2.0 in. (50.0 mm)
Eignung
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Rechtliche Hinweise
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)