19144-U
6 Stück Nadeln 26s ga 2", Spitze Nr.5 2,5μL-100μL
needle size 26s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip, side port stainless steel needle
Kanülengröße
26s ga
Leistungsmerkmale
removable needle cone tip (side port)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7784-07
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
2.5-100 μL
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)