Wichtige Dokumente
13832
Metallbepackte GC-Säule (kompatibel mit Agilent, Konfiguration „A“)
phase none, matrix 60/80 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materialien
stainless steel column
Hersteller/Markenname
Agilent
Parameter
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
60/80 Molecular Sieve 5A support
Aktive Matrixgruppe
none phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with Agilent Configuration A
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)