Merck
13660
Supelco
Kieselgel ohne Fluoreszenz
Grade 653XWP
About This Item
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
Qualität
Grade 653XWP
high-purity grade (Davisil Grade 653XWP)
Verpackung
jar of 100 g
Hersteller/Markenname
Davisil® 653XWP
Partikelgröße
230-400 mesh
35-70 μm
Porengröße
1.1-1.2 cm3/g pore volume
300 Å pore size
SMILES String
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChIKey
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)