11809
Beschichtete GC-Packung
phase 1% SP®-1510, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Verpackung
bottle of 15 g
Parameter
60-230 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
60/80 Carbopack B support
Aktive Matrixgruppe
1% SP®-1510 phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for analyte group Industrial solvents
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)