ZMS1120
Anti-Laminin α2 80 kDa Antibody, clone 5H2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Laminin M chain, Laminin-12 subunit alpha, Laminin-2 subunit alpha, Laminin-4 subunit alpha, Merosin heavy chain
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5H2, recombinant monoclonal
Beschreibung
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rabbit, monkey
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Laminin 2 in Human Heart tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Laminin 2 in human heart and human cerebral cortex tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Laminin 2 in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable