Merck
Z743481
Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes)
Synonym(e):
dry block, tube cooling block, tube heating block
Größe auswählen
1 EA
CHF 381.00
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 381.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.77
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech CHAM-6400
Methode(n)
PCR: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Jede Kühlkammer ist ein fester Aluminiumblock, der die Röhrcheneinsätze umgibt, um die Temperaturen stabil heiß oder kalt zu halten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)