Merck
Z742685
Beadbug 6 microtube homogenizer, 5 mL adapter, set of 2
Größe auswählen
1 EA
CHF 110.00
CHF 110.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 110.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.74
CHF 110.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Methode(n)
PCR: suitable
Allgemeine Beschreibung
Adapter to use 5ml tubes in BeadBug 6 microtube homogeniser. Supplied as a set of 2.
Rechtliche Hinweise
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)