Merck
Z742403
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
black, Holds 50 x slides 76x26 mm
Synonym(e):
slide storage
Größe auswählen
12 EA
CHF 168.00
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 168.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41123302
NACRES:
MA.01
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Materialien
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
black
Leistungsmerkmale
Holds 50 x slides 76x26 mm
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Ted Pella 2304-6-CS
L × B × H
164 mm (6.46 in.) × 110 mm (4.33 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Allgemeine Beschreibung
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
Rechtliche Hinweise
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)