Z742254
Laser Cryo-Babies®
L × W 15/16 × 1/2, white
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer vial labels
Größe auswählen
CHF 81.40
Größe auswählen
About This Item
CHF 81.40
Empfohlene Produkte
Materialien
polyolefin
white
Verpackung
pack of 2,380 ea (119 labels per sheet)
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech LCRY-2380
Parameter
70 to -196 °C temp. range
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B
15/16 × 1/2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Halten Temperaturen von –196 °C bis 150 °C stand, wie etwa flüssigem und gasförmigem Stickstoff, kochenden Wasserbädern (100 °C), Autoklavieren und moderaten Ofentemperaturen (150 °C).
- Chemisch inert, beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Ätzmittel.
- Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzublättern oder sich zu zersetzen.
- Die hitzebeständigen, flach bleibenden Bögen sind speziell beschichtet, um Laserdruck zu ermöglichen, und bleiben in Laserdruckern nicht hängen.
- Hergestellt aus einem flexiblen Polyolefin†-Etikettenmaterial und Acrylklebstoff.
- Diese einzigartige Kombination weitet und zieht sich mit Temperaturschwankungen zusammen, was eine stets starke Klebeverbindung gewährleistet
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)