Z741690
Sartorius low-retention pipette tips
volume range 2-120 μL, rack
About This Item
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
low retention
Verpackung
pack of 960 ea (Racked)
Hersteller/Markenname
Sartorius LH-LF790101
Maximales Volumen
120 μL
Volumenbereich
2-120 μL
Bindungsart
(liquid-repellent surface)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)