Merck
Z741665
Sartorius extended length pipette tips
rack of, volume range 50-1,200 μL, non-sterile
Größe auswählen
960 EA
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
960 EA
CHF 110.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Verpackung
pack of 960 ea (Racked)
rack of
Hersteller/Markenname
Sartorius 791210
Maximales Volumen
1.2 mL
Spitze L
90 mm
Volumenbereich
50-1,200 μL
Volumen
50—1250 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Perfect tip fitting and sealing to the pipetter results in the best possible accuracy and precision. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)