Merck
Z726931
Spectra-Por® Float-A-Lyzer® G2
red, 10 mL, MWCO 20 kDa
Größe auswählen
12 EA
CHF 199.00
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 199.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41123100
NACRES:
NB.22
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Materialien
red
Verpackung
pack of 12 ea (dry with glycerol)
Hersteller/Markenname
Spectrum Labs G235069
Porengröße
20 kDa MWCO
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
  • 95–98 % Probenrückgewinnung
  • Höchste Membranreinheit
  • Optimales Handling & Leckagevermeidung
  • Volumenspezifische Verdünnungskontrolle
  • Vollständige & gebrauchsfertige Verpackung
Die firmeneigene Biotech Grade CE von Spectrum ist eine synthetische Membran mit geringer Proteinbindung, die in 4 präzisen MWCOs (farbcodiert für MWCO-Varianten) erhältlich ist und keine Schwermetall- und Sulfidverunreinigungen enthält. Die zylindrische Schlauchgeometrie verhindert eine Probenverdünnung (wie bei kassettenartigen Geräten) und bietet einen offenen Zugang für die Entnahme des gesamten Volumens. Nur der Float-A-Lyzer® G2 gewährleistet eine 95–98%ige Probenrückgewinnung bei 99%iger Probenreinheit und < 1%iger Probenverdünnung.
Die auslaufsichere Schraubkappe mit Dichtungs-O-Ring ermöglicht einen einfachen Zugang mit der mitgelieferten Pipette zum Befüllen, für prozessbegleitender Prüfungen und zur Probenentnahme, ohne das Risiko von Nadelstichen. Der enthaltene Schwebering verbessert den Probenauftrieb und die vertikale Ausrichtung während der Dialyse. Das elegante Design ermöglicht die Dialyse mehrerer Proben im selben Reservoir.
Es sind keine zusätzlichen Kits, Schwimmkörper oder Zubehörteile erforderlich. Der Float-A-Lyzer G2 ist trocken verpackt, ist gebrauchsfertig und enthält alle Komponenten. Einfach mit Wasser spülen, die Probe mit einer Pipette laden und dialysieren.
Spectrum Laboratories, Inc. stellt den Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2 vor, die nächste Generation gebrauchsfertiger Labordialysegeräte mit einer hochreinen Biotech-Cellulose-Ester(CE)-Membran
Rechtliche Hinweise
Float-A-Lyzer is a registered trademark of Spectrum Laboratories, Inc.
Spectra/Por is a registered trademark of Spectrum Laboratories, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)