Merck
Z723851
Hettich® MIKRO 220/220R Zentrifuge
MIKRO 220, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
Aufnahme AC/DC
100 - 127 V AC
Leistungsmerkmale
cooling: no
Hersteller/Markenname
Hettich 2200-01
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
18000 rpm
31514 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
H × B × T
313 mm (12.5 in.) × 330 mm (13 in.) × 420 mm (16.5 in.)
Gewicht
21 kg (46 lb)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Erhältlich als Version ohne Kühlung (220) und als Version mit Kühlung (220R)
  • Nimmt Mikroliterröhrchen mit einem Volumen von 0,2 - 2,0 ml auf (die gekühlte MIKRO 220R nimmt auch Röhrchen mit einem Volumen bis zu 50 ml auf)
  • Extrem kurze Anlauf- und Auslaufzeiten, auch bei höheren Rotorgeschwindigkeiten
  • Zentrifugenkammer aus Edelstahl
  • Elektrischer Deckelverschluss und Schauglas im Deckel
  • Folientastur für schnelle Eingabe
  • Deckverschluss und Deckelhalt während des Rotorlaufs
  • Deckelfallschutz
  • Notfreigabe für Deckelverriegelung
  • Motorüberhitzungsschutz
  • Kammerüberhitzungsschutz (nur MIKRO 220R)
  • Unwuchtabschaltung
  • Automatische Rotorerkennung
  • Leicht austauschbare Rotoren
  • 10 Programmspeicher
Rotoren und anderes Zentrifugenzubehör sind separat erhältlich.
Kompatibilität
CSA- oder cTUVus-Kennzeichnung für Kanada (SCC)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG