Merck
Z722871
Hettich® Universal 320/320R Zentrifuge
UNIVERSAL 320R, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonym(e):
centrifuge hettich, hettich centrifuges
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
Leistungsmerkmale
cooling
refrigerated
Hersteller/Markenname
Hettich 1406-01
Parameter
temp. range at -20-40 °C
16000 rpm
24900 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
H × B × T
346 mm (13.5 in.) × 401 mm (15.75 in.) × 695 mm (27.25 in.)
Gewicht
52 kg (114.5 lb)
Allgemeine Beschreibung
  • Universal-Tischzentrifuge mit Standardkapazität
  • Erhältlich als Version ohne Kühlung (320) und als Version mit Kühlung (320R)
  • Kapazität: 4 x 200 mL (Swing-out)/6 x 94 mL
  • Max. UPM/RCF: 15.000/21.382 (fester Winkel)
  • Temperaturbereich (320R): -20 °C bis +4 °C
  • Geräuschdämpfungstechnologie
  • Druckknopf-Deckel mit Fallschutz zum Öffnen und Schließen
  • 10 benutzerspezifische Einstellungen
  • CE-zertifiziert
Spezialanwendungen verfügbar:
  • Bis zu 8 Objektträger für Zytologie
  • Mikrotiter- und Deep-Well-Platten
Hinweis: Die UNIVERSAL 320 Zentrifuge bietet eine hervorragende Leistung und ein umfangreiches Zubehörsortiment für praktisch jede klinische oder wissenschaftliche Anwendung. Da die UNIVERSAL 320/320R Zentrifugen sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen eingesetzt werden können, sind sie nicht nur vielseitig verwendbar, sondern auch kostensparend und platzsparend in Bezug auf die Laborfläche.
Rotoren und anderes Zentrifugenzubehör sind separat erhältlich.
Verpackung
CSA- oder cTUVus-Kennzeichnung für Kanada (SCC)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG