Merck
Z717533
Sorenson Dolphin microcentrifuge tubes
capacity 2.0 mL
Synonym(e):
microtube
Größe auswählen
1000 EA
CHF 133.00
5000 EA
CHF 493.00
CHF 133.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
CHF 133.00
5000 EA
CHF 493.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
CHF 133.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Materialien
cap
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 15,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
Verpackung
case of 5,000
pack of 1,000
Hersteller/Markenname
Sorenson 16140
Parameter
-80-121 °C temp. range
L × Durchm.
1.525 in. × 0.362 in.
Kappe B
0.500 in.
Kapazität
2.0 mL
Allgemeine Beschreibung
The Dolphin microcentrifuge tubes are Ideal design for pelletizing samples. They have a positive seal design which allows for repeated cap closures, and will not pop open under pressure when boiling.
  • RCF rating of 15,000 × g
  • Fits all standard rotors (for 2.0 mL tubes)
  • Certified RNase/DNase Free
  • Certified PCR Inhibitor Free
  • Certified Human DNA Free
  • Certified Pyrogen Free
Rechtliche Hinweise
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)