Wichtige Dokumente
Z711063
Greiner 96 well plates, polypropylene
size 96 well, skirt
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless wells
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
case of 40
Hersteller/Markenname
Greiner 652270
Größe
96 well
Arbeitsvolumen
200 μm
Farbe
clear
clear colorless plate
Anwendung(en)
agriculture
agriculture
Bindungsart
non-treated surface
Sonstige Hinweise
Eignung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)