Merck
Z707791
TPP®-Gewebekulturplatten
24 well plate, flat bottom, polystyrene, 1.86 cm2, sterile, 126/cs
Synonym(e):
24-Well-Platte, Gewebekulturplatte, Zellkulturplatte
Größe auswählen
126 EA
CHF 818.00
CHF 818.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
126 EA
CHF 818.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
CHF 818.00
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom (F-base)
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 126 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
TPP 92024
Verfügbarkeit
not available in (available only in North America)
Außenmaß L × B × H
128 mm × 85 mm × 22 mm
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
1.86 cm2 , growth surface (cm2)
Arbeitsvolumen
3.29 mL
Eignung
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
TPP-Gewebekulturplatten
Vorteile der TPP Gewebekulturplatten:
  • Der Verschluss mit Entlüftungssystem garantiert einen kontrollierten Gasaustausch mit geringer Verdampfung
  • Die abgeschrägte Kante lässt das Platzieren des Verschlusses in nur einer Position zu
  • Gelbe Markierungen an Verschluss und Platte gewährleisten eine korrekte Ausrichtung des Verschlusses: gelb auf gelb – passt!
  • Der geriffelte Griffbereich gewährleistet einen sicheren Halt und verhindert ein versehentliches Abheben des Verschlusses
  • Klare alphanumerische Beschriftung zwischen den Wells für eine leichte Orientierung während der Mikroskopie, leicht zu erkennende schwarze alphanumerische Zeichen an der Seite
  • Wachstumsbereich nur in sphärischen Zonen
  • Absolut flache Wachstumsfläche
  • Alle TPP-Plattengrößen (6-, 12-, 24- und 96-Well) können sicher gestapelt werden
  • Belüftungsöffnungen in der Plattenbasis verhindern eine Kondensation und ermöglichen einen konstanten Luftstrom zwischen den gestapelten Platten
  • Kristallklare Transparenz
Vorteile der TPP 96-Well-Gewebekulturplatten:
  • Hergestellt gemäß ANSI/SBS-3d-Standards
  • Mit einem Barcode interleaved 2/5 standardisiert
  • Die weiße Grundfarbe ist fest auf der Testplatte eingeprägt; der Verlust der Identifizierung durch Ablösung ist ausgeschlossen
  • In 2 Well-Geometrien erhältlich: F-Basis und U-Basis
Well-Geometrie für 96-Well-Gewebekulturplatten
F-Basis (flacher Boden):
  • Ausgezeichnete optische Eigenschaften
  • Eignet sich für präzise optische Messungen, da das Messlicht nicht von der Geometrie abgelenkt wird, sowie für Mikroskopieanwendungen
U-Basis (runder Boden):
  • Keine Ränder, gut zum Pipettieren geeignet
  • Wird für Agglutinationstests und „+/-“-Bewertungen eingesetzt
Rechtliche Hinweise
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Petra B Wampfler et al.
International journal for parasitology, 44(8), 497-506 (2014-04-22)
The bacteriophage-derived Cre/loxP system is a valuable tool that has revolutionised genetic and cell biological research in many organisms. We implemented this system in the intestinal parasite Giardia lamblia, an evolutionarily diverged protozoan whose binucleate and tetraploid genome organisation severely