Wichtige Dokumente
Z687553
3D Biotek 3D Insert™ PS scaffold
for 24 well plates, 12 inserts/24 well plate
Synonym(e):
3D, 3D Cell Culture
Größe auswählen
CHF 107.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 107.00
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Beschreibung
polystyrene (PS)
Sterilität
sterile
Qualität
12 inserts/24 well plate
Verpackung
pack of 12 ea (12 inserts supplied in 24 well plate)
Hersteller/Markenname
3D Biotek PS152024-12
Faserdurchm.
150 μm
Größe
24 well
Farbe
clear
Porengröße
~200 μm (Fiber spacing)
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Terminally sterilized by gamma irradiation and ready for use
- Compatible with most of your current 2D assays
- Easy for imaging. Cell growth can be monitored by light microscope, no need to purchase any additional sophisticated equipment.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models