Merck
Z664766
Brady® LABXPERT tapes
polyester (chemical resistant), W × L 6.35 mm × 48.26 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
Materialien
polyester (chemical resistant)
white
Verpackung
roll of 200 labels
Hersteller/Markenname
Brady X-81-488
B × L
6.35 mm × 48.26 mm
Rechtliche Hinweise
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
LABXPERT is a trademark of Brady GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)