Merck
Z664219
Brady® BMP®21 LABPAL-Bandrollen
white polyester (high performance), W × L 9.5 mm × 6.4 m
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
Materialien
white polyester (high performance)
Verpackung
roll of 6.4 m
Hersteller/Markenname
Brady M21-375-488
B × L
9.5 mm × 6.4 m
Allgemeine Beschreibung
  • Brady® BMP®21 LABPAL Bandrollen eignen sich ideal für verschiedene Laboranwendungen.
  • Mit einem großen, weißen und bedruckbaren Bereich zur Beschriftung von Laborprodukten einschl. Fläschchen, Zentrifugalröhrchen, Teströhrchen, Testhalmen und Objektträgern.
  • Die extrem temperaturbeständigen Etiketten haben sich in Flüssigstickstoff- wie auch in Autoklavierumgebungen bewährt.
  • Mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegenüber Ethanol, Toluol, Isopropanol, Xylen, DMSO, 50-prozentiger Essigsäure, 10-prozentiger Salzsäure, 10-prozentiger Clorox-Lösung.
Rechtliche Hinweise
BMP is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
LABPAL is a trademark of Brady Worldwide, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)