Merck
Z662658
Kern Taschenwaagen
weighing capacity 60 g, resolution: 0.01 g
Größe auswählen
1 EA
CHF 95.80
CHF 95.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 95.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
NACRES:
NB.71
CHF 95.80
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern CM 60-2N
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Wiegekapazität
60 g, resolution: 0.01 g
Gesamt L × B × H
85 mm × 130 mm × 25 mm
Waagschale L × B
70 mm × 80 mm
Akkuleistung
3 × 1.5 V AAA
Allgemeine Beschreibung
Handliche Taschenwaage mit Taschenrechner
- gegen Druck und Staub geschützt
- Auto-off Funktion nach 4 min
- Justierungsprogramm CAL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)