Merck
Z640409
Eppendorf® epT.I.P.S. Nachfüllungen
volume range 0.5-20 μL
Synonym(e):
pipetting tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
light gray tip
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030 073.041
Eppendorf® 022491521
Länge
46 mm
Maximales Volumen
20 μL
Volumenbereich
0.5-20 μL
Volumen
0.5—20 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Teil der epT.I.P.S. Boxen und Nachfüllpacks für die kontaminationsfreie Handhabung der Nachfüll-Trays. Kunststoffabdeckungen schützen die Trays vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
Einsätze mit Pipettenspitzen können in ihrer Verpackung autoklaviert und für einen späteren Gebrauch sauber gelagert werden. Pipettenspitzen können direkt der Nachfüllpackung entnommen und verwendet oder in die (separat erhältliche) epT.I.P.S. Box eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)