Z637424
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal
capacity 1.5 mL, graduations, up to 1 mL, conical bottom
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Größe auswählen
CHF 224.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 224.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations up to 1 mL
Verpackung
pack of 1,000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780712
Parameter
-196-121 °C temp. range
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
1.5 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The attached cover avoids contamination due to the exchange of cover.
- The silicone ring in the cover gives an optimum seal and avoids the reaction tube coming in contact with the contents of the tube.
- Contains a matte label field.
- Optimal temperature: -196 °C to 121 °C
- Autoclave-friendly
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)