Merck
Z627410
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, PP-Stopfen, transparent
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, polypropylene stopper
Synonym(e):
Volumetric flask with stopper
Größe auswählen
2 EA
CHF 43.30
CHF 43.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 43.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 43.30
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
wide-neck
Verbindung
joint: ST/NS neck12/21
Beschreibung
calibrated to contain (TC, IN)
Leistungsmerkmale
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37293
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.06 mL
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit PP Stopfen. Beschriftung für hohen Kontrast in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR37293 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)