Merck
Z600210
Hellma® Mikro-Küvetten für Absorptionsmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
Synonym(e):
Micro Absorption Cuvettes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
with 2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 104.002-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
700 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
mit PTFE-Deckel und mattierten Wänden
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.