This item is a product of Techne. The manufacturer lists an 8-liter bath is used when testing the circulator. See the supplier specifications below:
Z381101
Techne® Einhängethermostat
Techne TE-10D, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
120 V (AC)
Materialien
stainless steel plate
Beschreibung
digital selector
interface: no
no alarm
Leistungsmerkmale
CSA approved: no
Hersteller/Markenname
Techne TE-10D
Verfügbarkeit
not available in EU
Temperaturmessbereich
−40-+120 °C, precision: 0.01 °C at 40°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What size tank in liters can this sustain temperature?