Merck
Z378585
Sigma-Aldrich
Sterilisator, Trockenkügelchen
Steri 350, AC/DC input 240 V AC
Synonym(e):
bead sterilizer, glass bead sterilizer
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
H × B × T
20.5 cm × 12.5 cm × 13.5 cm
Kammertiefe × Durchm.
14 cm × 4 cm
Allgemeine Beschreibung
Metallinstrumente werden in heiße Glaskügelchen getaucht und sofort sterilisiert. Die Glaskügelchen im Well werden auf einer Temperatur von 250 °C gehalten; Mikroorganismen und Sporen werden so in Sekundenschnelle vollständig zerstört.
Die Glaskügelchen können mit jeder Reinigungsflüssigkeit (oder Seifenwasser) gereinigt werden. Die Glaskügelchen einfach gründlich mit heißem Wasser spülen, vollständig trocknen lassen und den Sterlisator neu befüllen. Die Kammer ist tief genug (Steri 250: 8 cm und Steri 350: 14 cm), um kleine und mittelgroße Instrumente zu sterilisieren.
  • Material von Well und Deckel: rostbeständiger Chrom-Nickel-Stahl
  • Material des Außengehäuses: rostbeständig
Verpackung
Das Gerät wird mit einer Packung Glaskügelchen geliefert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)