Merck
Z374792
Stovall hybridization bottle
size 35 mm × 150 mm , with cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 EA
CHF 127.30
CHF 127.30
ListenpreisCHF 134.00Sparen Sie 5%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
borosilicate glass
Sterility:
non-sterile
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
IBI OVNVS0016
size
35 mm × 150 mm , with cap
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z374806Z374784Z113964
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass bottle
manufacturer/tradename
IBI OVNVS0016
manufacturer/tradename
IBI ACCHOB100
manufacturer/tradename
IBI OVNVS0015
manufacturer/tradename
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
size
35 mm × 150 mm , with cap
size
35 mm × 100 mm , with cap
size
35 mm × 300 mm , with cap
size
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hybridization analysis of D4Z4 repeat arrays linked to FSHD.
Ehrlich M
Chromosoma, 116, 107-107 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z374792-1EA04061833017203