Z358207
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 1000 mL, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap plug seal
graduations
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Nalgene® 567-0020
Flaschenkapazität
1000 mL
Filterkapazität
1000 mL
Trichterkapazität
1000 mL
Membrandurchm.
90 mm
Porengröße
0.2 μm
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Polyethersulfone (PES) membrane is best suited for cells and tissue culture.
- Faster results and less waiting time
- Non-pyrogenic and endotoxin-free
- Graduated upper chamber