Z336769
BRAND® microcentrifuge tube, 1.5 mL with lid, PP
transparent, pack of 500
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Lid)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 20,000 × g
Verpackung
pack of 500
Hersteller/Markenname
BRAND
H × AD
41 mm × 10.75 mm
Kapazität
1.5 mL
Membrandurchm. × Dicke
8.5 mm × 0.3 mm
Farbe
transparent
Allgemeine Beschreibung
* The amber-colored tubes are particularly suitable for light sensitive reagents.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High cleanliness for demanding applications
- Tight sealing snap lid
- Can be opened and closed with one hand
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)