Merck
Z334103
BRAND® cryovial racks, PP
yellow
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
NACRES:
NB.35
Materialien
polypropylene
yellow
Leistungsmerkmale
positions 6 × 14
Hersteller/Markenname
BRAND 4341003
BRAND
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
Durchmesser
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Stapelbar, alphanumerische Kennzeichnung der Positionen. Aus glasfaserverstärktem PP, schwimmen im Wasserbad nicht auf. Arbeitstemperaturbereich -20 bis 90°C. Autoklavierbar bei 121°C.
Sonstige Hinweise
BR4341003 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)