Merck
Z332607
BRAND® HandyStep® repetitive pipette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Allgemeine Beschreibung
Serienpipettierungen sind schnell und einfach mit dem HandyStep®. In Kombination mit PD-Spitzen können bis zu 49 Pipettierungen aus einer einzigen Füllung abgegeben werden.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)