Z330930
Lenz® Squibb Scheidetrichter
funnel capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Leistungsmerkmale
graduated: no
Hersteller/Markenname
Bistabil®
Lenz 4.0141.49
Trichterkapazität
250 mL
Stopfenbohrung
4.0 mm
Rechtliche Hinweise
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH