Merck
Z330493
Lenz® Bistabil® Scheidetrichter
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated
Größe auswählen
2 EA
CHF 131.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 131.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE key
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Beschreibung
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Leistungsmerkmale
graduated
Hersteller/Markenname
Lenz 4.0061.37
Kapazität
100 mL
Absperrhahn-Stopfenbohrungsgröße
2.5 mm
Rechtliche Hinweise
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)