Merck
Z330108
BRAND® Flaschen, Weithals, PE-LD
capacity 250 mL, with cap
Synonym(e):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL40)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 129648
Kapazität
250 mL
Durchm. × H
62 mm × 126 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
Flexible, translucent.
Sonstige Hinweise
BR129648 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)