Merck
Z329614
PLASTIBRAND Spritzflaschen, LDPE
capacity 250 mL
Synonym(e):
bottle wash, squeeze bottle, wash bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.17
Materialien
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL 25)
Leistungsmerkmale
label no label
vented
with cap
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144148
Kapazität
250 mL
Durchm. × H
59 mm × 240 mm
Allgemeine Beschreibung
Waschflaschen mit auswechselbarer Spritztülle. Flexibel. Spritztülle ist höhenverstellbar. Spitze kann für schnelleren Fluß gekürzt werden.
Sonstige Hinweise
BR144148 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)