Merck
Z328987
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring
L 25 mm, bar diam. 6 mm
Größe auswählen
10 EA
CHF 46.40
CHF 46.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 46.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
CHF 46.40
Check Cart for Availability
Materialien
cylindrical PTFE-coated
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
BRAND 137420
Länge
25 mm
Stabdurchmesser
6 mm
Ringdurchm.
7 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Gefäße mit unebenem Boden. Der Drehring sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung.
Sonstige Hinweise
BR137420 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)