Merck
Z328286
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume
volume 5 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
Größe auswählen
1 EA
CHF 224.00
CHF 224.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 224.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 224.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Leistungsmerkmale
color-coded white
electronic: no
single-channel
DE-M marking
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 701853
Messbereich Volumen
5 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
Volumen
5 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Transferpettor wird immer dann eingesetzt, wenn normale Pipetten an ihre technischen Grenzen stoßen. So z.B. wenn hochviskose, schäumende oder Materialien mit hohem Dampfdruck pipettiert werden müssen. Lieferbar in 4 Größen
  • BRAND® Transferpettor fixed volume pipette is ideal for the most demanding pipetting applications.
  • Used when the air-interface pipettes reach their limits.
  • Designed for pipetting highly viscous/foaming media, or media with high density/vapor pressure.
  • The positive displacement principle enables the piston to be in direct contact with the aspirated liquid.
  • The tightly fitting piston wipes the walls of the tips completely clean to provide accurate and reproducible results.
  • No need to discard tips after each pipetting operation because of negligible residual wetting.
  • The Transferpettor is suitable for media with density up to 13.6 g/cm3, viscosity up to 140,000 mm2/s, vapor pressure up to 500 mbar.
  • Working temperature range: 15 °C to 40 °C.
Sonstige Hinweise
BR701853 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)