Merck
Z328138
BRAND® Transferpette® Pipette, digital 8-Kanal
volume 10-100 μL, accuracy: 0.8%, precision: 0.4%
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Leistungsmerkmale
8-channel
electronic: no
recommended tips 2-200 μL & 5-300 μL
* 5-100 μL & 5-200 μL
subdivision 0.1 μL
Hersteller/Markenname
BrandTech 703608
Messbereich Volumen
10-100 μL, accuracy: 0.8%, precision: 0.4%
Volumen
100 μL
Allgemeine Beschreibung
Die Mehrkanalpipette für den Einsatz ohne großen Kraftaufwand. Leichtgängiger Spitzenabwerfer, Unterteil um 360° drehbar, autoklavierbar bei 121°C. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des eingestellten Volumens.• Einsetzbar mit fast allen Spitzen• Leichtgängiger Spitzenabwerfer• Easy Calibration, ohne Werkzeug
Verpackung
Lieferumfang: Transferpipette, Tip-Box mit Spitzen, Tip-Rack Nachfüllpack, Ständer, Reagenzreservoir, 1 Satz Dichtungen, Bedienungsanleitung.
Sonstige Hinweise
BR703608 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)