Merck
Z327972
BRAND® Transferpette® Pipette, digital, Einkanal
volume 2-20 μL, accuracy: 0.8%, precision: 0.4%
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Leistungsmerkmale
electronic: no
recommended tips Nano-cap, 20 μL
* 0.5-10 μL
single-channel
subdivision 0.1 μL
Hersteller/Markenname
BrandTech 704103
Messbereich Volumen
2-20 μL, accuracy: 0.8%, precision: 0.4%
Volumen
20 μL
Allgemeine Beschreibung
Die Transferpette Pipette für den Routineeinsatz! Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten. Der dünne Schaft erlaubt auch das Arbeiten mit Gefässen mit sehr engem Hals. Ausgelegt auf die Benutzung mit Plastibrand Tips, kann sie aber auch mit den meisten Spitzen anderer Hersteller arbeiten. Der Spitzenabwerfer und die passenden Tips haben den gleichen Farbcode. Einfache Kalibrierung mit mitgeliefertem Werkzeug.
Sonstige Hinweise
BR704103 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)