Merck
Z326976
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, Glasstopfen, transparent
volume 2,000 mL, accuracy: 0.6 mL, neck joint: ST/NS 29/32, glass stopper
Größe auswählen
1 EA
CHF 85.90
CHF 85.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 85.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 85.90
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
Verbindung
joint: ST/NS neck29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
2,000 mL, accuracy: 0.6 mL
Kapazität
2000 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit Glas Stopfen. Beschriftung in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Sonstige Hinweise
BR37265 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)