Merck
Z326844
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, Glasstopfen, transparent
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Größe auswählen
2 EA
CHF 49.10
CHF 49.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 49.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 49.10
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
wide-neck
Verbindung
joint: ST/NS neck10/19
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
accuracy class A
closure type Glass stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
5 mL, accuracy: 0.04 mL
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit Glas Stopfen. Beschriftung in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Sonstige Hinweise
BR37256 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)