Merck
Z326364
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND Messkolben
volume 2,000 mL, accuracy: 0.9 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint ST/NS neck29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
2,000 mL, accuracy: 0.9 mL
Kapazität
2000 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse B. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit PP Stopfen mit quadratischem Griffteller. Beschriftung in weisser Emaille.
Sonstige Hinweise
BR36754 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG